Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carbonat, 0,5 M bufferopløsning, pH 9,0
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0,5 M bufferopløsning. |
| pH-område | 9.0 |
| Mængde | 250 ml |
| Type | Carbonatbufferopløsning. |