Få mere at vide
Carbon garn, vævet af 0,076 mm (0,003 tommer) dia fibre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374677
Skift visning
Mængde:
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374677 25 m 25m
11364677 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11374677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039721.G9
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00133992
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon yarn
Navn note Vævet af 0,076 mm (0,003 tommer) diameter fibre
Mængde 25 m