Få mere at vide
Kulstoftetrabromid, TRC
Artikelnummer. 30357418
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30357418 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30357418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17690010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromomethane
CAS 558-13-4
Molekylær formel C Br4
Mængde 10 g
Synonym Tetrabromomethane, Methane, tetrabromo-, Carbon tetrabromide (8CI), Tetrabromomethane, Carbon bromide (CBr4), Methane tetrabromide, NSC 6179
InChI formel InChI=1S/CBr4/c2-1(3,4)5
SMIL BrC(Br)(Br)Br
IUPAC navn tetrabrommethan
Molekylvægt (g/mol) 331.63
Formel vægt 327.6734