Få mere at vide
Carbontetrabromid, 98% (tørvægt), kan indeholde op til ca. 6% vand
Artikelnummer. 11394304
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394304 25 g 25g
11304314 100 g 100g
11314314 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394304 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00821.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 558-13-4 | CBr4 | 331,627 g/mol
Carbontetrabromid anvendes i vid udstrækning som opløsningsmiddel til fedt, voks og olier. I Appel-reaktion bruges det til at omdanne alkoholer til alkylbromider. Det har egenskaben ikke-antændelighed og finder anvendelse i brandhæmmende kemikalier som en aktiv ingrediens. Det bruges også til at adskille mineraler. Det kan tjene som et mellemprodukt ved fremstilling af agrokemikalier. Det spiller en afgørende rolle i plast- og gummiindustrien til blæsning og vulkanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Carbontetrabromid anvendes i vid udstrækning som opløsningsmiddel til fedt, voks og olier. I Appel-reaktion bruges det til at omdanne alkoholer til alkylbromider. Det har egenskaben ikke-antændelighed og finder anvendelse i brandhæmmende kemikalier som en aktiv ingrediens. Det bruges også til at adskille mineraler. Det kan tjene som et mellemprodukt ved fremstilling af agrokemikalier. Det spiller en afgørende rolle i plast- og gummiindustrien til blæsning og vulkanisering.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ether, chloroform og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og lithium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 558-13-4
Molekylær formel CBr4
Molekylvægt (g/mol) 331.627
MDL nummer MFCD00000117
InChI nøgle HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech
PubChem CID 11205
ChEBI CHEBI:47875
IUPAC navn tetrabrommethan
SMIL C(Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon tetrabromide
Smeltepunkt 90 °C til 95 °C
Kogepunkt 190 °C
Assay Procent Noter (tørvægt), kan forts. op til≈ 6% vand
Mængde 25 g
FN nummer UN2516
Beilstein 1732799
Formel vægt 331.63
Procent renhed 98%