Få mere at vide
Carbon tetrabromide, 98% (dry wt.), may cont. up to ca 6% water
Beskrivelse
Carbontetrabromid anvendes i vid udstrækning som opløsningsmiddel til fedt, voks og olier. I Appel-reaktion bruges det til at omdanne alkoholer til alkylbromider. Det har egenskaben ikke-antændelighed og finder anvendelse i brandhæmmende kemikalier som en aktiv ingrediens. Det bruges også til at adskille mineraler. Det kan tjene som et mellemprodukt ved fremstilling af agrokemikalier. Det spiller en afgørende rolle i plast- og gummiindustrien til blæsning og vulkanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Carbontetrabromid anvendes i vid udstrækning som opløsningsmiddel til fedt, voks og olier. I Appel-reaktion bruges det til at omdanne alkoholer til alkylbromider. Det har egenskaben ikke-antændelighed og finder anvendelse i brandhæmmende kemikalier som en aktiv ingrediens. Det bruges også til at adskille mineraler. Det kan tjene som et mellemprodukt ved fremstilling af agrokemikalier. Det spiller en afgørende rolle i plast- og gummiindustrien til blæsning og vulkanisering.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ether, chloroform og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og lithium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbon tetrabromide |
| Smeltepunkt | 90°C to 95°C |
| Tæthed | 3.42 |
| Kogepunkt | 190°C |
| Assay Procent Noter | (tørvægt), kan forts. op til≈ 6% vand |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2516 |
| Beilstein | 1732799 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in ether,chloroform and ethanol. |
| Formel vægt | 331.63 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.