Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblad i sterilt kulstof
Beskrivelse
Ordreinfo
Size
Tekniske data
Tekniske data
| Bladmateriale | Kulstofstål |
| Produkttype | Skalpelblad |
| Til brug med (applikation) | Suturskærer men også til arteriotomier, parotisoperationer |
| Størrelse | # 12 |
| Til brug med (udstyr) | Passer til # 3 Graduated, # 3L, # 5B, # 7, # 9, # B3 og # B3L håndtag |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 10/Pk. |