Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål
Artikelnummer. p-8008712
Størrelse:
# 14
# 20
# 27
# 36
#22A
60 x 10,96 mm
Major-Z
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11320915
Brand: Swann-Morton™ 4211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Swann Morton™ Kulstofstål skalpelblade i operationsstuen til præcis skæring og reparation.
  • Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
  • Håndtag og klinger sælges separat
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype SM 01
Til brug med (applikation) Hårde skæreopgaver
Størrelse 60 x 10,96 mm
Længde (metrisk) 60 mm
Til brug med (udstyr) SCA-760-V type
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.63 mm
Mængde 50/Pk.