Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål
Størrelse:
# 14
# 20
# 27
# 36
#22A
60 x 10.96 mm
Major-Z
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Bruge Swann Morton™ Kulstofstål skalpelblade i operationsstuen til præcis skæring og reparation.
- Carbon steel to BS EN 27740
- Handles and blades sold separately
Tekniske data
Tekniske data
| Bladmateriale | Carbon Steel |
| Produkttype | Scalpel Blade |
| Til brug med (applikation) | Surgical, used by Pathologists and Morticians |
| Størrelse | Major-Z |
| Sterilitet | Sterile |
| Mængde | 50/Pk. |