Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål
Artikelnummer. 11320915
Skift visning
Størrelse:
# 14
# 20
# 27
# 36
#22A
60 x 10,96 mm
Major-Z
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11320915 60 x 10,96 mm -
11768363 # 20 Pakke med 100
12474070 # 27 Pakke med 100
11837383 # 14 -
12308019 #22A Pakke med 100
11841733 # 36 -
12922545 Major-Z -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11320915 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 4211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75 DKK
    61.08 DKK / Pakke med 50
    Spare 0.67 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Swann Morton™ Kulstofstål skalpelblade i operationsstuen til præcis skæring og reparation.
  • Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
  • Håndtag og klinger sælges separat
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype SM 01
Til brug med (applikation) Hårde skæreopgaver
Størrelse 60 x 10,96 mm
Længde (metrisk) 60 mm
Til brug med (udstyr) SCA-760-V type
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.63 mm
Mængde 50/Pk.