Få mere at vide
Swann-Morton™ Reservedele til skalpelblade i kulstofstål
Beskrivelse
Slidset plasthåndtag med klemskrue til at gribe bladet. Med blade nr. 1 og 2.
Tekniske data
Tekniske data
| Bladmateriale | Kulstofstål |
| Størrelse | # 1 |
| Længde (metrisk) | 55 mm |
| Til brug med (udstyr) | SCA-500-K |
| Oversigt | Lige |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Mængde | 50/Pk. |