Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål
Artikelnummer. 12901635
Størrelse:
# 10
# 11
# 15
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
#10A
Længde (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12901635
Brand: Swann-Morton™ 0102
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
  • Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
  • Håndtag og klinger sælges separat
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Skalpelblad
Størrelse #10A
Længde (metrisk) 15 mm
Til brug med (udstyr) Fitment # 3. Fits Handles # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 and # B3L
Engangs Engangsbrug
Certificeringer/compliance BS EN 7740
Mængde 10/Pk.