Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål
Størrelse:
# 10
# 11
# 15
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
#10A
Længde (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
- Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
- Håndtag og klinger sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Bladmateriale | Kulstofstål |
| Produkttype | Skalpelblad |
| Størrelse | # 21 |
| Længde (metrisk) | 35 mm |
| Til brug med (udstyr) | Larger than the # 20 but smaller than the # 22 the # 21 fits Handles # 4, # 4L, # 4 Graduated and # 6B |
| Engangs | Engangsbrug |
| Certificeringer/compliance | BS EN 7740 |
| Mængde | 10/Pk. |