Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblad i kulstofstål
Artikelnummer. 12941635
Skift visning
Størrelse:
#11E
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12941635 #11E Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12941635 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 DKK
    200.67 DKK / Pakke med 100
    Spare 41.33 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Størrelse E/11 sterile skalpelblade
Skalpelhåndtag er nikkel eller rustfrit stål. Skalpelblade kulstofstål eller rustfrit stål og i henhold til BS EN 27740. Håndtag og klinger sælges separat.
Ordreinfo
Size
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Sabel skalpelblad
Til brug med (applikation) Skære hud under fodterapi og fodterapeutiske behandlinger
Størrelse #11E
Sterilitet Steril
Mængde 10/Pk.