Få mere at vide
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30313272
Skift visning
Mængde:
50 g
Ea
Pakningsstørrelse:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30313272 50 g 50g
30319054 Ea -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313272 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. MBH12X 35723C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ARMI/MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. Their offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Antimony∣Arsenic∣Bismuth∣Boron∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Lead∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Nitrogen∣Phosphorus∣Selenium∣Silicon∣Sulfur∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium∣Zirconium
Mængde 50 g
Vægt 50 g
Form Pieces
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitrogen (102) ppm∣Bismuth (80) ppm∣Selenium (70) ppm∣Boron 0.004 %∣Zirconium 0.004 %∣Phosphorus 0.012 %∣Arsenic 0.015 %∣Niobium 0.016 %∣Antimony 0.02 %∣Tin 0.02 %∣Tungsten 0.024 %∣Lead 0.026 %∣Sulfur 0.052 %∣Titanium 0.079 %∣Silicon 0.131 %∣Vanadium 0.135 %∣Cobalt 0.206 %∣Copper 0.215 %∣Molybdenum 0.219 %∣Carbon 0.252 %∣Nickel 0.254 %∣Manganese 0.263 %∣Chromium 0.264 %
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.