Få mere at vide
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Carbon Steel, Residuals, Ø38x15mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic/Phosphorus/Cobalt/Vanadium/Molybdenum/Titanium/Tungsten/Tin/Chromium/Copper/Aluminium/Nickel/Silicon/Carbon/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 0.01 %/Phosphorus 0.012 %/Cobalt 0.019 %/Vanadium 0.025 %/Molybdenum 0.075 %/Titanium 0.09 %/Tungsten 0.096 %/Tin 0.115 %/Chromium 0.127 %/Copper 0.15 %/Aluminium 0.155 %/Nickel 0.21 %/Silicon 0.25 %/Carbon 0.315 %/Manganese 0.59 % |