missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium∣Arsenic∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Silicon∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium |
| Mængde | 50 g |
| Vægt | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Tin 0.018 %∣Titanium 0.018 %∣Phosphorus 0.025 %∣Tungsten 0.035 %∣Vanadium 0.069 %∣Arsenic 0.085 %∣Carbon 0.175 %∣Molybdenum 0.19 %∣Aluminium 0.195 %∣Copper 0.25 %∣Cobalt 0.435 %∣Chromium 0.455 %∣Silicon 0.47 %∣Nickel 0.475 %∣Manganese 1.37 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?