Få mere at vide
Carbon Steel, Residuals, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Carbon Steel, Residuals, Ø38x20mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrogen/Tin/Aluminium/Vanadium/Cobalt/Titanium/Tungsten/Arsenic/Molybdenum/Chromium/Phosphorus/Copper/Nickel/Niobium/Silicon/Carbon/Manganese |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitrogen 0.002 %/Tin 0.015 %/Aluminium 0.02 %/Vanadium 0.02 %/Cobalt 0.025 %/Titanium 0.025 %/Tungsten 0.025 %/Arsenic 0.03 %/Molybdenum 0.03 %/Chromium 0.05 %/Phosphorus 0.05 %/Copper 0.07 %/Nickel 0.08 %/Niobium 0.08 %/Silicon 0.2 %/Carbon 0.25 %/Manganese 5 % |