Få mere at vide
Azpack™ Carbon stål barberblade
Description
Pakket i skuffeboks merchandiser. Azpack™ Carbon Steel barberblade er individuelt pakket ind i papirkarton for sikkerhed.
- Kulstofstål
- Almindelig vagt
- Enægget klinge
- Indeholder aluminiumsryg
- Individuelt indpakket
Specifications
Specifications
| Bladmateriale | Kulstofstål |
| Produkttype | Barberblad |
| Størrelse | 38,1 x 19 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.22 mm |
| Mængde | 10/Pk. |