Få mere at vide
Swann-Morton™ Kulstofstål postmortem skalpelblade
Artikelnummer. 12952555
Skift visning
Størrelse:
# PM40
# PM40 B
Produkttype:
Afstumpet kniv
Skarp
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Produkttype
12952555 # PM40 B Afstumpet kniv
11360905 # PM40 Skarp
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12952555 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 2552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 DKK
    104.97 DKK / Pakke med 10
    Spare 13.03 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Bruge Swann Morton™ Kulstofstål postmortem skalpelblade for at lette patologiske operationer.
  • Tilføjet sikkerhedsfunktion med en ''tyrenæsespids'' for at hjælpe med at udligne forekomsten af utilsigtede skarpe relaterede skader
  • Afstumpet
  • PM-40
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Afstumpet kniv
Til brug med (applikation) Til postmortem-procedurer med den ekstra sikkerhedsfunktion som en 'tyrespids' for at hjælpe med at udligne forekomsten af utilsigtede skarpe skader
Størrelse # PM40 B
Til brug med (udstyr) PM40 rustfrit, PM40 standard eller PM40 belagt håndtag