Få mere at vide
Swann-Morton™ Carbon Steel Non-sterile Scalpel Blades
Artikelnummer. 11752724
Størrelse:
# 12
# 25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11752724
Brand: Swann-Morton™ 0104
Use Swann Morton™ Carbon Steel Non-sterile Scalpel Blades for precise cutting in the operating room.
  • Carbon steel to BS EN 27740
  • Handles and blades sold separately
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Skalpelblad
Til brug med (applikation) Suturskærer men også til arteriotomier, parotisoperationer
Størrelse # 12
Sterilitet Ikke steril
Mængde 10/Pk.