Få mere at vide
Swann-Morton™ Kulstofstål individuelle foliepakker, sterile skalpelblade, nr. 9
Artikelnummer. 15957682
Skift visning
Mængde:
100/kasse
Artikelnummer. Mængde
15957682 100/kasse
1 options
Artikelnummer. 15957682 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 DKK
    130.47 DKK / Pakke med 100
    Spare 5.53 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Karakteristisk, bred, økseformet klinge.
  • Bred, økseformet.
  • Anvendes indenfor fodterapi.
  • Beslag nr. 3.
  • Passer til håndtag 3, 3L, 3 graduerede, 5B, 7, 9, B3 og B3L.
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Sterilitet Steril
Mængde 100/kasse
Emballagetype Individuelt pakket