Få mere at vide
Swann-Morton™ Kulstofstål individuelle foliepakker, sterile skalpelblade, nr. 15C
Artikelnummer. 15361446
Skift visning
Mængde:
100/kasse
Artikelnummer. Mængde
15361446 100/kasse
1 options
Artikelnummer. 15361446 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 DKK
    130.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.53 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Længere, mere udvidet skær end den traditionelle nr. 15 klinge.
  • Giver ekstra rækkevidde, især når det kombineres med det ergonomisk designede B3 håndtag.
  • Længere, mere udvidet skær end den traditionelle nr. 15 klinge.
  • Anvendes af tandlæger, der udfører parodontale procedurer.
  • Anvendes af fodterapeuter til kernedannelse af ligtorne omkring tæernes væv.
  • Beslag nr. 3.
  • Passer til håndtag 3, 3L, 3 gradueret, 5B, 7, 9 og B3.
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Sterilitet Steril
Mængde 100/kasse
Emballagetype Individuelt pakket