Få mere at vide
Kulstofforstøvningsmål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463735
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463735 1 stk. Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15463735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040832.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Anvendes som Magnetron sputtering kilde. Kulstofforstøvningsmålet blev erstattet efter aflejringer af 20-30 film med flere tusinde A i tykkelse i massesepareret negativ-ion-stråle aflejringssystem. Kulstoffilm kan også aflejres ved magnetronforstøvning, hvor en magnetisk afgrænset plasmatorus (racebane) fungerer som en distribueret kilde til ioner, der påvirker et kulstofforstøvningsmål over en betydelig del af dets område. C-ioner blev fremstillet ud fra et meget rent kulstofforstøvningsmål ved cæsiumionforstøvning i en neutral og ioniseret alkalisk bombardement-type tung negativ ionkilde. CN negative ioner på 0,88 mA blev sikkert opnået ved at bruge et kulstofforstøvningsmål og nitrogengas i stedet for cyanogen til ionisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00133992
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.999%