Få mere at vide
Kulslug, aktiveret, 6-8 mesh
Artikelnummer. 11329349
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329349 1 kg 1kg
11319349 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088764.A1
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
For kulbrintegenvinding | CAS: 7440-44-0 | C | 12,011 g/mol
Til kulbrintegenvinding
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Aktivitet 50 % min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon
Farve Sort
Maskestørrelse 6-8. Mesh
Mængde 1 kg
Fysisk form Groft pulver, granulat, kugler eller slugs