Få mere at vide
Kulstofpulver, aktiveret, Norit GSX, dampaktiveret, syrevasket, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045754
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11312677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11860.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
Affarvning af kulstof. Høj renhedsgrad med stort indre overfladeareal, velegnet til affarvning, rensning og katalysatorbærerapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon powder
Navn note activated, Norit GSX, steam activated, acid washed
Mængde 100 g
FN nummer UN1362