Få mere at vide
Kulstofpulver, aktiveret, Norit GSX, dampaktiveret, syrevasket
Artikelnummer. 11322677
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322677 500 g 500g
11312677 100 g 100g
11332677 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11860.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    619.41 DKK
    557.65 DKK / 500g
    Spare 61.76 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7440-44-0 | C | 12,011 g/mol
Affarvning af kulstof. Høj renhedsgrad med stort indre overfladeareal, velegnet til affarvning, rensning og katalysatorbærerapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon powder
Navn note aktiveret, Norit GSX, damp aktiveret, syrevasket
Mængde 500 g
FN nummer UN1362