Få mere at vide
Kulstofpulver, aktiveret, Norit GSX, dampaktiveret, syrevasket
Beskrivning
Affarvning af kulstof. Høj renhedsgrad med stort indre overfladeareal, velegnet til affarvning, rensning og katalysatorbærerapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Carbon powder |
| Navn note | aktiveret, Norit GSX, damp aktiveret, syrevasket |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1362 |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.