Få mere at vide
Kulstofpulver, aktiveret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407518
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11377618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033302.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon powder
Farve Sort
Tæthed 2.26g/cm3 at 20°C
Mængde 100 g
Molekylvægt (g/mol) 12.011
Fysisk form Pulver