Få mere at vide
Kulstof(isothiocyanatid) syre Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30358008
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30358008 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30358008 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17665010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon(isothiocyanatidic)acid, Ethyl Ester
CAS 16182-04-0
Molekylær formel C4 H5 N O2 S
Mængde 10 g
Synonym Carbon(isothiocyanatidic) acid, ethyl ester, Carbonic acid, ethyl ester, anhydride with isothiocyanic acid (7CI), Carbonic acid, monoanhydride with isothiocyanic acid, ethyl ester (8CI), Carbethoxyisothiocyanate, Carbonic acid ethyl ester isothiocyanate, Ethoxycarbonyl isothiocyanate, Ethoxycarbonyl mustard oil, Ethyl carbonisothiocyanatidate, Ethyl isothiocyanatocarbonate, Ethyl isothiocyanatoformate, NSC 158480
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N=C=S
IUPAC navn ethyl N-(sulfanylidenmethyliden)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 131.15
Formel vægt 131.0041