Få mere at vide
Kulfilt, 6,35 mm (0,25 tommer) tyk, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399258
Skift visning
Mængde:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399258 10 x 10 cm Hver
11389258 30 x 30 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11399258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043200.RR
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Typisk termisk ledningsevne på 1,75 BTU in/time/ft² /° F
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-86-4
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon
Tæthed 2.26g/cm3
Analyseprocentområde 99.0%
Mængde 10 x 10 cm