Få mere at vide
Kulfilt, 6,35 mm (0,25 tommer) tyk, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389258
Mængde:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11389258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043200.RF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Typisk termisk ledningsevne på 1,75 BTU in/time/ft² /° F
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-86-4
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon
Tæthed 2.26g/cm3
Analyseprocentområde 99.0%
Mængde 30 x 30 cm