Få mere at vide
Kulfilt, 3,18 mm (0,125 tommer) tyk, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 x 10 cm
25 x 25 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
Typisk termisk ledningsevne på 1,75 BTU in/time/ft² /° F
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Carbon felt |
| Navn note | Processed at 1400°C |
| Analyseprocentområde | 99.0% |
| Mængde | 10 x 10 cm |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur