Få mere at vide
Kulfilt, 1,27 cm (0,5 tommer) tyk, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbon felt |
| Navn note | Processed at 1400°C |
| Analyseprocentområde | 99.0% |
| Mængde | 30 x 30 cm |