Få mere at vide
Kulfilt, 1,27 cm (0,5 tommer) tyk, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379757
Mængde:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11379757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042107.RR
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00133992
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon felt
Navn note Processed at 1400°C
Analyseprocentområde 99.0%
Mængde 10 x 10 cm