Få mere at vide
Kulstofdisulfid, reagenskvalitet, ≥99,9%, lavt benzenindhold, Solstice
Artikelnummer. 15634120 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15634120 800 mL Glasflaske 800ml
15614120 100 mL Glasflaske 100ml
15624120 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15634120 Leverandør Fluka Leverandørnr. 342270800ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    786.00 DKK
    720.60 DKK / 800ml
    Spare 65.40 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Reagenskvalitet, lavt benzenniveau,≥ 99,9 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-15-0
Molekylær formel CS2
Molekylvægt (g/mol) 76.131
MDL nummer MFCD00011321
InChI nøgle QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC navn methanedithion
SMIL C(=S)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon disulfide
Smeltepunkt ≤-76 °C
Navn note Lavt benzenindhold
Farve Farveløs
Tæthed 1,266 g/ml ved 25 °C
Mængde 800 mL
Eksplosionsgrænse 0.5
Flammepunkt −30 °C (−22 °F)
Tændingspunkt 212 °F
Lugt Ubehageligt
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
FN nummer UN1131
Beilstein 1098293
Kogepunkt 46 °C
Opløselighedsinformation 2,9 g/L ved 20 °C i vand
Formel vægt 76,14 g/mol
Procent renhed ≥99.9%
Grad ReagentPlus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.