Få mere at vide
Kulstofdisulfid, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,9%, Solstice
Artikelnummer. 15682860
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15682860 1 L Glasflaske 1 L
15672860 100 mL Glasflaske 100ml
15602870 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15692860 4 x 2 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15682860 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2706601L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    991.00 DKK
    798.83 DKK / 1 L
    Spare 192.17 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,9 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-15-0
Molekylær formel CS2
Molekylvægt (g/mol) 76.131
MDL nummer MFCD00011321
InChI nøgle QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC navn methanedithion
SMIL C(=S)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon disulfide
Smeltepunkt -112 °C til -111 °C (litteratur)
Navn note CHROMASOLV, for HPLC, ™≥ 99,9%
Absorbans Max. 0,50 ved 388 nm, Max. 1,0 ved 386 nm, Max. 0,01 ved 750 nm, Max. 0,01 500 nm, Max. 0,05 ved 410 nm, Maks. 0,10 ved 403 nm, Max. 0,25 ved 394 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1,266 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt −30 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CS2
FN nummer UN1131
Beilstein 1098293
Kogepunkt 46 °C
Formel vægt 76.14
Procent renhed >99.9%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide