Få mere at vide
Kulstofdisulfid, CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15602870
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15602870 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15672860 100 mL Glass Bottle 100ml
15682860 1 L Glasflaske 1 L
15692860 4 x 2 L Glass Bottle Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15602870 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2706606X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,9 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-15-0
Molekylær formel CS2
Molekylvægt (g/mol) 76.131
MDL nummer MFCD00011321
InChI nøgle QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC navn methanedithion
SMIL C(=S)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon disulfide
Smeltepunkt -112°C to -111°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Absorbans max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1.266 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 6 x 1 L
Flammepunkt −30°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CS2
FN nummer UN1131
Beilstein 1098293
Kogepunkt 46°C
Formel vægt 76.14
Procent renhed >99.9%
Grad HPLC