Få mere at vide
Carbon Disulfide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10705521 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
500mL, Plastic Coated Glass bottle
Artikelnummer.
10705521 500mL, Plastic Coated Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10705521 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/2920/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
pH 5
Smeltepunkt -111°C
CAS 75-15-0
Farve Colorless
Mængde 500 mL
Emballage Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylær formel CS2
Damptryk 400 hPa at 20°C
MDL nummer 11321
Viskositet 0.363cp at 20°C
Kogepunkt 46°C
Formel vægt 76.13g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.