Få mere at vide
Kulstofdisulfid, ACS-reagens, ≥99,9%, Solstice
Description
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Carbon disulfide |
| Smeltepunkt | -76 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1,266 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.5 |
| Tændingspunkt | 212 °C |
| Lugt | Ubehageligt |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Carbon disulfide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide