Få mere at vide
Carbon Disulfide, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11448103 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
2.5L, Plastic Coated Glass bottle
Artikelnummer.
11448103 2.5L, Plastic Coated Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 11448103 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/2880/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
pH 5
Smeltepunkt -111°C
CAS 75-15-0
Farve Colorless
Mængde 2.5 L
Emballage Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylær formel CS2
Damptryk 400 hPa at 20°C
MDL nummer 11321
Viskositet 0.363cp at 20°C
Kogepunkt 46°C
Formel vægt 76.13g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbon disufide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.