Få mere at vide
Kulstofdisulfid, 99,9%, til spektroskopi
Artikelnummer. 10561231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10561231 500 mL Glasflaske 500ml
10245980 25 mL Glasflaske 25ml
10399083 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    491.05 DKK / 500ml
    Spare 18.95 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76,131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-15-0
Molekylær formel CS2
Molekylvægt (g/mol) 76.131
MDL nummer MFCD00011321
InChI nøgle QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC navn methanedithion
SMIL C(=S)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon disulfide
Smeltepunkt -111,0 °C
Absorbans 0,01 maks. ved 420 nm, 0,05 max ved 410 nm, 0,1 maks. ved 400 nm, 0,5 maks. ved 390 nm, 1,3 max ved 380 nm
Tæthed 1.2620g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt −30 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.627
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 1.262
Lineær formel CS2
Viskositet 0,363 mPa (20 °C)
Vand 0,03% maks.
Beilstein 03, 197
Fieser 01,114; 05,94; 06,95
Merck Index 15, 1811
Kogepunkt 46,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,9 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med vandfri methanol, ethanol, ether, benzen, kloroform, kulstoftetrachlorid og olier
Formel vægt 76.13
Procent renhed 99.9%
Grad Spektroskopi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.