Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Carbon disulfide |
| Navn note | Purified by redistillation |
| CAS | 75-15-0 |
| Tæthed | 1.266g/mL at 25°C |
| Mængde | 100 mL |
| Eksplosionsgrænse | 0.5 |
| Flammepunkt | −30°C (−22°F) |
| Tændingspunkt | 212°F |
| Emballage | Glass Bottle |
| Molekylær formel | CS2 |
| Show More |