Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbon disulfide |
| Smeltepunkt | -111,0 °C |
| Tæthed | 1.2620g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | −30 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.627 |
| Analyseprocentområde | 99,85% min. (GC) |
| Specifik vægtfylde | 1.262 |
| Lineær formel | CS2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Carbon disulfide
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H372-Forårsager organskader.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.