Få mere at vide
Kulstofdisulfid, 99,9%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12645047 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Kemisk navn eller materiale:
Carbon disulfide
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
12645047 Carbon disulfide 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12645047 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447035000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-15- | CS2 | 76.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon disulfide
Smeltepunkt -111,0 °C
CAS 75-15-
Tæthed 1.2620g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt −30 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.627
Analyseprocentområde 99,9% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.262
Molekylær formel CS2
Lineær formel CS2
Viskositet 0,363 mPa (20 °C)
Merck Index 151811
Kogepunkt 46,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,9 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med vandfri methanol, ethanol, ether, benzen, kloroform, kulstoftetrachlorid og olier
Molekylvægt (g/mol) 76.13
Formel vægt 76.13
Procent renhed 99.9%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbon disulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.