Få mere at vide
Kuldioxidfrit vand, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12960564 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12960564 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12960564 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 228 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 DKK
    566.93 DKK / 1000ml
    Spare 140.07 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Mængde 1000 mL
Fysisk form Væske