Få mere at vide
Carbon Dioxide Standard (CO 2 ) Slipmiddel, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11513052 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
6 x 200 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11513052 6 x 200 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11513052 Leverandør Reagecon Leverandørnr. RR021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 DKK
    1269.06 DKK / Pakke med 6
    Spare 340.94 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes som et surt CO 2 -frigørende middel under måling af CO 2 ved hjælp af Corning 965D kuldioxidanalysator
  • Brug af dette instrument er en af en række godkendte teknikker til rådighed til bestemmelse af kuldioxid i øl og andre kulsyreholdige drikke.
  • Dette instrument blev efterfølgende markedsført af Mettler Toledo som model M965D CO 2 Analyzer.
  • Fremstillet ved hjælp af råmaterialer af meget høj renhed og specifikation.
  • Testet vha Reagecon Testmetode TPATA med resultater udtrykt i molær surhed, specifikation 2.0– 2,2 M surhed.
  • Et overensstemmelsescertifikat udstedes med hver batch.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kuldioxidanalyse
Mængde 6 x 200 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CO2 RELEASE REAGENT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid