Få mere at vide
Carbon Dioxide Standard (CO 2 ) 3 g/L, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11543052 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 x 2 ml, 3 g/l
Pakningsstørrelse:
100 ampuller
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11543052 100 x 2 ml, 3 g/l 100 ampuller
1 options
Artikelnummer. 11543052 Leverandør Reagecon Leverandørnr. SC023C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00 DKK
    1745.28 DKK / Pakke med 100
    Spare 489.72 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
En af en række standarder, der bruges til at kalibrere og kontrollere Corning 965D kuldioxidanalysator.
  • Til kalibrering af kuldioxidanalysator.
  • Nyttigt til bestemmelse af kuldioxidindhold i kulsyreholdige drikke.
  • Bruger råmaterialer af meget høj renhed og specifikation.
  • Testet titremetrisk ved hjælp af Reagecons interne metode TPATB mod saltsyre, analytisk volumetrisk standardopløsning.
  • Standard er direkte sporbar til NIST Standard referencemateriale 723e - tris(hydroxymethyl)aminomethan.
  • Et detaljeret analysecertifikat udstedes med hver fremstillet batch.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kuldioxidanalyse
Mængde 100 x 2 ml, 3 g/l