Få mere at vide
Brannan™ Kuldioxiddetektor
Artikelnummer. 17435313
Skift visning
Komponenter målt:
Kuldioxid
Artikelnummer. Komponenter målt
17435313 Kuldioxid
1 options
Artikelnummer. 17435313 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 38/920/0
Forventet forsendelse: 22-12-2026
De Brannan kuldioxiddetektor måler kuldioxid (CO 2 ), lufttemperatur og fugtighed. Leveres komplet med kalibreringscertifikat.
  • Måler ventilation i lukkede rum såsom klasseværelser og arbejdspladser
  • Indendørs luftkvalitet vist i ppm med farvekodede god, normal og dårlig indikatorer
  • Denne enhed anvender en højpræcision ikke-spredende infrarød CO 2 sensor, der detekterer CO 2 nøjagtigt og følsomt
  • Dette produkt bruger et genopladeligt lithiumbatteri med høj kapacitet indeni, hvilket gør det ideelt til at flytte rundt i et rum
  • For at spare på elektriciteten slukker enheden efter 30 minutters inaktivitet
  • EN USB ladekabel medfølger, så brugeren kan genoplade enheden ved hjælp af enten en pc eller netstik
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE/RoHS/WEEE
Detektionsgrænser 0 til 9999 ppm, -20 °C til +70 °C, 0 til 100 % RH
Komponenter målt Kuldioxid
Sensortyper Ikke-spredende infrarød CO 2 sensor
Vægt (engelsk) 0.5302 lb.
Vægt (metrisk) 0.2405 kg