Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kulstofledende cementklæber
Artikelnummer. 15451697
Skift visning
Mængde:
30 g
Pakningsstørrelse:
30g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451697 30 g 30g
1 options
Artikelnummer. 15451697 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 041212.15
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Mængde 30 g