Få mere at vide
Azpack™ Kulstofkrom stålkugler
Artikelnummer. p-8001897
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 5
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12403090
Brand: Azpack™ 12403090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Demonstrerer Archimedes' princip og andre egenskaber ved fysik og matematik. Azpack™ Kulstofkromstålkugler bruges hovedsageligt til uddannelsesformål.
  • Manufactured from carbon chrome steel.
  • Available in a variety of sizes
  • Smooth, polished chrome surface
  • Round-shaped balls
Tekniske data
Materiale Carbon Chrome Steel
Størrelse Dia: 12mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Produkttype Metal Ball